Tetrakisepoxy cyclosiloxane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46960.14EA 169 EUR InStock
46960.14 46960.22
Tetrakisepoxy cyclosiloxane
Tetrakisepoxy cyclosiloxane
Formule: C₂₈H₅₆O₁₂Si₄
MW: 697,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD22380706
Numéro CAS: 257284-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité