Polyethylene glycol dimethacrylate, M.W. 8,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: PEGDMA, Polyethylene Glycol Dimethacrylate average Mn 550, PEG dimethacrylate, Polyethylene Glycol Dimethacrylate
46985.03 46985.06
46985.03EA 130 EUR InStock
46985.03 46985.06
Polyethylene glycol dimethacrylate, M.W. 8,000
Polyethylene glycol dimethacrylate
CAS No.: 25852-47-5 Molecular Formula: CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Granular solid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00081877
Formule: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014932
Numéro CAS: 25852-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité