Strontium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(trifluoromethane)sulphonimide strontium salt, Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide strontium salt
47099.03 47099.06
47099.03EA 131 EUR InStock
47099.03 47099.06
Strontium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Strontium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 862121-57-1 Molecular Formula: C4F12N2O8S4Sr Formula Weight: 647.91 Physical Form: Solid Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Off-white Melting Point: 200° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD23380176
Formule: C₄F₁₂N₂O₈S₄Sr
MW: 647,91 g/mol
Point de fusion: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23380176
Numéro CAS: 862121-57-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité