Antimony, plasma standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
47103.AEEA 91.6 EUR InStock
47103.AE 47103.AD
Antimony, plasma standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
Molecular Formula: Sb in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134030
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité