Fluorure de rubidium ≥99.1% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
47144.09 47144.18
47144.09EA 69.9 EUR InStock
47144.09 47144.18
Fluorure de rubidium ≥99.1% (base métaux)
Fluorure de rubidium
Purity: 99.1% CAS No.: 13446-74-7 Molecular Formula: FRb Formula Weight: 104.47 Physical Form: Crystalline Density: 3.557 Refractive Index: 1.398 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 795° UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00011191
Formule: FRb
MW: 104,47 g/mol
Point de fusion: 795 °C
Densité: 3.557
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011191
Numéro CAS: 13446-74-7
EINECS: 236-603-2
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité