Or ≥99.999% (base métaux), en fils, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), recuit
Fournisseur: Thermo Scientific
47160.BS 47160.BW 47160.CB
47160.BSEA 135 EUR InStock
47160.BS 47160.BW 47160.CB
Or ≥99.999% (base métaux), en fils, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), recuit
Or
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.79g/m Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité