Copper bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
47162.03EA 163 EUR InStock
47162.03 47162.MD 47162.06
Copper bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Copper bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₂CuF₆NO₄S₂
MW: 343,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23380170
Numéro CAS: 291300-50-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité