Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diiodure de cobalt, ultra sec ≥99.999% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

Dans une ampoule sous argon

47185.03EA 146 EUR InStock
47185.03
Diiodure de cobalt, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Diiodure de cobalt


Formule: CoI₂
MW: 312,74 g/mol
Point d'ébullition: 570 °C (sous vide)
Point de fusion: 515 °C vac,
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016030
Numéro CAS: 15238-00-3
EINECS: 239-283-2
Merck Index: 14,2443
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité