Tellurium, plasma standard solution, Te 10000 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
47187.APEA 390 EUR InStock
47187.AP
Tellurium, plasma standard solution, Te 10000 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de tellure
Molecular Formula: Te in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134062
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité