Triséléniure de dibismuth ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
47198.03 47198.06
47198.03EA 53.4 EUR InStock
47198.03 47198.06
Triséléniure de dibismuth ≥99.995% (base métaux)
Triséléniure de dibismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 12068-69-8 Molecular Formula: Bi2Se3 Formula Weight: 654.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.82 Melting Point: 710° UN No.: UN3283 MDL No.: MFCD00014200
Formule: Bi₂Se₃
MW: 654,84 g/mol
Point de fusion: 710 °C
Densité: 6.82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014200
Numéro CAS: 12068-69-8
EINECS: 235-104-7
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1278
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité