Bismuth ≥99.9999% (base métaux), tiges, Puratronic®, Length: 145 mm (5.71 in), Ø 10 mm (0.39 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
47229.KFEA 734 EUR InStock
47229.KF
Bismuth ≥99.9999% (base métaux), tiges, Puratronic®, Length: 145 mm (5.71 in), Ø 10 mm (0.39 in)
Bismuth
Formule: Bi
MW: 208,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité