Iron(III) hydroxide, α-phase 20% dans l'eau stabilisé, dispersion de nanoparticules, Ø <5.0 nm APS Number Weighted
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Moistened with water
47241.36 47241.22
47241.36EA 1130 EUR InStock
47241.36 47241.22
Iron(III) hydroxide, α-phase 20% dans l'eau stabilisé, dispersion de nanoparticules, Ø <5.0 nm APS Number Weighted
Iron(III) hydroxide, alpha-phase
CAS No.: 20344-49-4 Molecular Formula: FeHO2 Formula Weight: 88.85 Physical Form: Liquid Density: 1.20 Appearance: Red-brown Odour: Odourless pH: 3.0 MDL No.: MFCD00064782
Formule: FeO(OH)
Densité: 1.20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064782
Numéro CAS: 20344-49-4
EINECS: 243-746-4
Merck Index: 14,4025
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité