Fer (III) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Trioxyde de ferOxyde de fer (III)
47247.A1EA 845 EUR InStock
47247.A1 47247.30 47247.18
Fer (III) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fer (III) oxyde
Formule: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Point de fusion: 1565 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011008
Numéro CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité