Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
81123.02 81123.04
81123.02EA 123 EUR InStock
81123.02 81123.04
Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl ≥97%
Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl
Purity: 97+% CAS No.: 12108-04-2 Molecular Formula: C9H5O4V Formula Weight: 228.08 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 138° Boiling Point: 80-100°/0.1mm subl. UN No.: UN3466 MDL No.: MFCD00014259
Formule: C₉H₅O₄V
Point d'ébullition: 80…100 °C (0.1 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014259
Numéro CAS: 12108-04-2
EINECS: 235-163-9
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité