Zinc tetrafluoroborate hydrate (≥18% Zn)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
85124.18 85124.30 85124.09
85124.18EA 87.5 EUR InStock
85124.18 85124.30 85124.09
Zinc tetrafluoroborate hydrate (≥18% Zn)
Zinc tetrafluoroborate hydrate
CAS No.: 27860-83-9 Molecular Formula: Zn(BF4)2.xH2O Formula Weight: 238.98(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00150371
Formule: Zn(BF₄)₂·xH₂O
MW: 238,98 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150371
Numéro CAS: 27860-83-9
EINECS: 237-534-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité