Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
86118.09EA 149 EUR InStock
86118.09 86118.18
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Formule: C₁₅H₃₆O₅Zr
MW: 387,672 g/mol
Point d'ébullition: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075157
Numéro CAS: 14717-56-7
EINECS: 218-522-4
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité