Sodium cyclopentadienide 2-3 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88300.JQ 88300.JT
88300.JQEA 75.7 EUR InStock
88300.JQ 88300.JT
Sodium cyclopentadienide 2-3 M dans le THF
Sodium cyclopentadienide
CAS No.: 4984-82-1 Molecular Formula: C5H5Na Formula Weight: 88.09 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.938 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pink to red Odour: Ether-like UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00012161
Applications: Reagent for the preparation of metallocenes
Formule: C₅H₅Na
MW: 88,085 g/mol
Densité: 0.938
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012161
Numéro CAS: 4984-82-1
EINECS: 225-636-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité