Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminum cobalt ≥99% (base métaux), en poudre -100 mesh

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

88320.22EA 215 EUR InStock
88320.22 88320.36
Aluminum cobalt ≥99% (base métaux), en poudre -100 mesh
Aluminum cobalt


Formule: Al:Co;₆₉:₃₁wt%
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239520
ONU: 3132
ADR: 4.3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité