Tris(trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium(III)
Fournisseur: Thermo Scientific
88481.03 88481.06
88481.03EA 158 EUR InStock
88481.03 88481.06
Tris(trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium(III)
Tris(trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium(III)
CAS No.: 34830-11-0 Molecular Formula: Eu(C12H14F3O2)3 Formula Weight: 893.68 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 195-198° MDL No.: MFCD00074803
Formule: Eu(C₁₂H₁₄F₃O₂)₃
MW: 893,68 g/mol
Point de fusion: 195…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074803
Numéro CAS: 34830-11-0
EINECS: 252-232-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité