Iron nickel oxide, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88530.09EA 71.4 EUR InStock
88530.09 88530.18
Iron nickel oxide, tech.
Iron nickel oxide
Formule: NiFe₂O₄
MW: 234,39 g/mol
Densité: 5,368
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016254
Numéro CAS: 12168-54-6
EINECS: 235-335-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité