Starch indicator solution 1%, acculute standard volumetric solution, final volume 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acculute
88632.LQEA 115 EUR InStock
88632.LQ 88632.LS
Starch indicator solution 1%, acculute standard volumetric solution, final volume 1 L
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
CAS No.: 9005-84-9
Physical form: Liquid, for iodometric titrations
MDL No.: MFCD00082026
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité