Iron(II) gluconate hydrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
88726.36 88726.A3
88726.36EA 66.9 EUR InStock
88726.36 88726.A3
Iron(II) gluconate hydrate ≥97%
Iron(II) gluconate hydrate
Purity: 97% CAS No.: 22830-45-1 Molecular Formula: Fe[HOCH2(CHOH)4CO2]2.xH2O (x≈2) Formula Weight: 446.19(anhy) Physical Form: Granular Melting Point: ca 140° MDL No.: MFCD00150872
Formule: C₁₂H₂₄FeO₁₅
Point de fusion: ∼ 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150872
Numéro CAS: 22830-45-1
EINECS: 206-076-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité