Tetraammineplatinum(II) nitrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88960.06EA 673 EUR InStock
88960.06 88960.03
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Formule: H₁₂N₆O₆Pt
MW: 387,216 g/mol
Point de fusion: 262 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011624
Numéro CAS: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité