Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminum di(sec-butoxide)acetoacetic ester chelate (≥8,4% Al), tech.

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

89349.36EA 54.3 EUR InStock
89349.36
Aluminum di(sec-butoxide)acetoacetic ester chelate (≥8,4% Al), tech.
Aluminum di(sec-butoxide)acetoacetic ester chelate


Formule: C₁₄H₂₇AlO₅
MW: 302,30 g/mol
Densité: 1,03
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084762
Numéro CAS: 24772-51-8
EINECS: 246-455-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité