Copper(II) tetrafluoroborate 45% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
89666.A1EA 96.5 EUR InStock
89666.A1
Copper(II) tetrafluoroborate 45% en solution aqueuse
Copper(II) tetrafluoroborate
Formule: B₂CuF₈
MW: 237,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016054
Numéro CAS: 38465-60-0
EINECS: 253-959-4
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité