Glove bags, small
Fournisseur: Thermo Scientific
91717.LK 91717.LL
91717.LKEA 142 EUR InStock
91717.LK 91717.LL
Glove bags, small
Boîtes à gants et sacs à gants
These polyethylene glove bags are ideal for laboratory use and field sampling.
Suitable for handling air and moisture sensitive, high purity chemicals and materials. Soluble in xylene.
Information de livraison: Supplied with closure, tubing coupler, and cotton gloves.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité