Polyethylene, en poudre 500 micron, faible densité
Fournisseur: Thermo Scientific
A10239.22EA 31.5 EUR InStock
A10239.22 A10239.36 A10239.0E
Polyethylene, en poudre 500 micron, faible densité
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
Formule: (CH₂CH₂)n
Densité: 0,92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084423
Numéro CAS: 9002-88-4
Merck Index: 14,7567
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité