3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10253.30EA 543 EUR InStock
A10253.30 A10253.18 A10253.09
3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one ≥98%
3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
Formule: C4H6N2O
MW: 98,11 g/mol
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020699
Numéro CAS: 108-26-9
EINECS: 203-565-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité