3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10319.06EA 99.8 EUR InStock
A10319.06 A10319.03 A10319.14
3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate 98%
3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate
Formule: C₈H₇NO₄·HCl·2H₂O
MW: 253,65 g/mol (217,62 anhy)
Point de fusion: 182 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150282
Numéro CAS: 6946-22-1
EINECS: 230-106-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité