4-Nitrocinnamyl alcohol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10338.06EA 191 EUR InStock
A10338.06 A10338.14 A10338.03
4-Nitrocinnamyl alcohol 98%
4-Nitrocinnamyl alcohol
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017045
Numéro CAS: 1504-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité