Cholesteryl chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cholesteryl Chloride, (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-Chloro-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
A10433.14 A10433.22
A10433.14EA 67.4 EUR InStock
A10433.14 A10433.22
Cholesteryl chloride 98%
Cholesteryl chloride
Purity: 98% CAS No.: 910-31-6 Molecular Formula: C27H45Cl Formula Weight: 405.11 Melting Point: 94-96° Beilstein Reference: 2703655 Optical Rotation: -26° (c=1 in benzene) MDL No.: MFCD00003632
Formule: C₂₇H₄₅Cl
MW: 405,107 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003632
Numéro CAS: 910-31-6
EINECS: 213-004-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité