Diethylammonium diethyldithiocarbamate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10458.14 A10458.06 A10458.22
A10458.14EA 141 EUR InStock
A10458.14 A10458.06 A10458.22
Diethylammonium diethyldithiocarbamate 98%
Diethylammonium diethyldithiocarbamate
Purity: 98% CAS No.: 1518-58-7 Molecular Formula: C9H22N2S2 Formula Weight: 222.42 Melting Point: 81-84° MDL No.: MFCD00013146
Formule: C₅H₁₁NS₂
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013146
Numéro CAS: 1518-58-7
EINECS: 216-175-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité