L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,7-Bis(2-sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic Acid Tetrasodium Salt
A10486.06 A10486.14
A10486.06EA 96.6 EUR InStock
A10486.06 A10486.14
Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Sulphonazo III sodium salt
CAS No.: 68504-35-8 Molecular Formula: C22H12N4Na4O14S4 Formula Weight: 776.57 Melting Point: ≈300° Beilstein Reference: 1900148 MDL No.: MFCD00003942
Formule: C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄
MW: 776.55 g/mol
Point de fusion: ∼300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003942
Numéro CAS: 68504-35-8
EINECS: 270-924-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité