3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloropropane-1-sulphonyl chloride
A10631.09 A10631.18 A10631.30
A10631.09EA 92 EUR InStock
A10631.09 A10631.18 A10631.30
3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 1633-82-5 Molecular Formula: C3H6Cl2O2S Formula Weight: 177.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 70°/0.5mm Beilstein Reference: 1754119 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00007463
Formule: C₃H₆Cl₂O₂S
MW: 177,039 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (0.5 mmHg)
Densité: 1.456
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007463
Numéro CAS: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité