Benzil dioxime 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diphenylglyoxime
A10687.14 A10687.22
A10687.14EA 69 EUR InStock
A10687.14 A10687.22
Benzil dioxime 98%
Benzil dioxime
Purity: 98% CAS No.: 23873-81-6 Molecular Formula: C14H12N2O2 Formula Weight: 240.26 Melting Point: ca 238° dec. Beilstein Reference: 2053615 MDL No.: MFCD00002113
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Point de fusion: ∼ 238 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002113
Numéro CAS: 23873-81-6
EINECS: 245-921-0
Merck Index: 14,1079
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité