3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10728.22EA 497 EUR InStock
A10728.22 A10728.06 A10728.14
3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one 96%
3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Formule: C₈H₁₁ClO
MW: 158,63 g/mol
Point d'ébullition: 44…46 °C (0,1 mmHg)
Densité: 1,084
Numéro MDL: MFCD00051620
Numéro CAS: 17530-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité