7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10779.14EA 507 EUR InStock
A10779.14 A10779.06
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formule: C₁₂H₄N₄
MW: 204,19 g/mol
Point de fusion: ∼ 288 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011664
Numéro CAS: 1518-16-7
EINECS: 216-174-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité