5-Amino-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2,4-dihydro-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
A10862.14 A10862.22
A10862.14EA 30.5 EUR InStock
A10862.14 A10862.22
5-Amino-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 97%
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Purity: 97% CAS No.: 4149-06-8 Molecular Formula: C9H9N3O Formula Weight: 175.19 Melting Point: ca 213° dec. Beilstein Reference: 153681 MDL No.: MFCD00003137
Formule: C₉H₉N₃O
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: ∼ 213 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003137
Numéro CAS: 4149-06-8
EINECS: 223-974-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité