Isonicotinoyl chloride hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
A10863.09 A10863.18 A10863.30
A10863.09EA 48.6 EUR InStock
A10863.09 A10863.18 A10863.30
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 98%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39178-35-3 Molecular Formula: C6H4ClNO.HCl Formula Weight: 178.01 Melting Point: 154-162° Beilstein Reference: 3626052 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00012830
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 178,01 g/mol
Point de fusion: 154…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012830
Numéro CAS: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité