3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10911.03 A10911.06 A10911.14
A10911.03EA 35 EUR InStock
A10911.03 A10911.06 A10911.14
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile 98%
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Purity: 98% CAS No.: 33898-90-7 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 111990 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00052586
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052586
Numéro CAS: 33898-90-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité