1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: EDC Methiodide, 3-(((Ethylimino)methylene)amino)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide Methiodide
A10962.03 A10962.06 A10962.14
A10962.03EA 34.3 EUR InStock
A10962.03 A10962.06 A10962.14
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Purity: 98% CAS No.: 22572-40-3 Molecular Formula: CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)3I Formula Weight: 297.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 4162760 MDL No.: MFCD00011833
Formule: CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I
MW: 297,17 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Numéro MDL: MFCD00011833
Numéro CAS: 22572-40-3
EINECS: 245-095-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité