1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11163.09 A11163.18 A11163.30
A11163.09EA 55.4 EUR InStock
A11163.09 A11163.18 A11163.30
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1192-58-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 88-90°/22mm Beilstein Reference: 107811 MDL No.: MFCD00003087
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 88…90 °C (22 mmHg)
Densité: 1.074
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Numéro MDL: MFCD00003087
Numéro CAS: 1192-58-1
EINECS: 214-755-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité