Hemin chloride (de porc) 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11165.14EA 486 EUR InStock
A11165.14 A11165.03 A11165.06
Hemin chloride (de porc) 97+%
Hemin chloride
Stimulates synthesis of globulin.
Hemin is used in cellular protection and control mechanism. It stimulates the synthesis of globulin. It is also used to study the bacterial strains and growth conditions, in the short-term colony assays and cell transfections. Further, it is used to treat the symptoms of various porphyrias. In addition, it is used in the preparation of agar medium for the bacteria culture.
Soluble in dilute ammonia, trimethylamine, p-toluidine and dimethylaniline. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water
Attention: Incompatible with strong oxidizing agents.
Formule: C₃₄H₃₂ClFeN₄O₄
MW: 651,95 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010726
Numéro CAS: 16009-13-5
EINECS: 240-140-1
Merck Index: 14,4644
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité