Methylcobalamin hydrate 97% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
A11176.MC A11176.ME
A11176.MCEA 90.1 EUR InStock
A11176.MC A11176.ME
Methylcobalamin hydrate 97% (par HPLC)
Methylcobalamin hydrate
Purity: 99% CAS No.: 13422-55-4 Molecular Formula: C63H91CoN13O14P.xH2O Formula Weight: 1344.41(anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C MDL No.: MFCD00149221
Formule: C₆₃H₉₁CoN₁₃O₁₄P·xH₂O
MW: 1344,41 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149221
Numéro CAS: 288315-09-3
EINECS: 236-535-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Red to Dark red to brown
Form Powder or crystals
Assay (HPLC) ≥96.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) <12.0% (<10 waters of hydration)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité