4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxybut-3-en-2-one
A11235.09 A11235.18 A11235.30
A11235.09EA 54.4 EUR InStock
A11235.09 A11235.18 A11235.30
4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Purity: 90% CAS No.: 4652-27-1 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 66-69°/12mm Beilstein Reference: 1741053 MDL No.: MFCD00008778
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,117 g/mol
Point d'ébullition: 66…69 °C (12 mmHg)
Densité: 0.990
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008778
Numéro CAS: 4652-27-1
EINECS: 225-087-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité