L-Alanine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11271.06 A11271.14
A11271.06EA 44.7 EUR InStock
A11271.06 A11271.14
L-Alanine ethyl ester hydrochloride ≥98%
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 1115-59-9 Molecular Formula: C5H11NO2.HCl Formula Weight: 153.61 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 3594395 Optical Rotation: +2.9° (c=2.5 in water) MDL No.: MFCD00063662
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063662
Numéro CAS: 1115-59-9
EINECS: 214-225-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité