Phenylfluorone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, 9-Phenyl-3-fluorone, 2,6,7-Trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
A11495.06 A11495.14 A11495.22
A11495.06EA 64.4 EUR InStock
A11495.06 A11495.14 A11495.22
Phenylfluorone
Phenylfluorone
CAS No.: 975-17-7 Molecular Formula: C19H12O5 Formula Weight: 320.30 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 40910 MDL No.: MFCD00005048
Formule: C₁₉H₁₂O₅
MW: 320,30 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005048
Numéro CAS: 975-17-7
EINECS: 213-550-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité