Methyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11533.14 A11533.22
A11533.14EA 47.4 EUR InStock
A11533.14 A11533.22
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥99%
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Purity: 99% CAS No.: 617-04-9 Molecular Formula: C7H14O6 Formula Weight: 194.18 Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 81566 Optical Rotation: +79° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00063262
Formule: C₇H₁₄O₆
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063262
Numéro CAS: 617-04-9
EINECS: 210-502-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité