N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11577.06 A11577.14
A11577.06EA 57.8 EUR InStock
A11577.06 A11577.14
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 97%
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 36546-50-6 Molecular Formula: C13H17NO4.H2O Formula Weight: 269.30 (251.28anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 80-81° MDL No.: MFCD00149093
Formule: C₁₃H₁₉NO₅
Point de fusion: 80…81 °C
Numéro MDL: MFCD00149093
Numéro CAS: 36546-50-6
EINECS: 212-663-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité