4-Methylesculetin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11902.06 A11902.14 A11902.22
A11902.06EA 35.1 EUR InStock
A11902.06 A11902.14 A11902.22
4-Methylesculetin 97%
4-Methylesculetin
Purity: 97% CAS No.: 529-84-0 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 162550 MDL No.: MFCD00006859
Formule: C₁₀H₈O₄
Point de fusion: ∼ 275 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006859
Numéro CAS: 529-84-0
EINECS: 208-470-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité